Få mere at vide
3-Indazolinon, 97%
Artikelnummer. 11459820
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459820 100 g 100g
11367615 5 g 5g
11377615 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05860.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7364-25-2 | C7H6N2O | 134,138 g/mol
3-Indazolinon bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Indazolinone bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7364-25-2
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.138
MDL nummer MFCD00005685
InChI nøgle SWEICGMKXPNXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indazol-3-ol, 3-indazolinone, indazolinone, 1h-indazol-3 2h-one, 3-hydroxy-1h-indazole, 3-hydroxyindazole, 1,2-dihydro-3h-indazol-3-one, 3-oxo-1,2-indazole, 3h-indazol-3-one, 1,2-dihydro, 2h-indazol-3-ol
PubChem CID 81829
IUPAC navn 1,2-dihydroindazol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indazolinone
Smeltepunkt 248 °C til 252 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3733
Formel vægt 134.14
Procent renhed 97%