Beskrivelse
- 2 glidende toplåg kan bruges enkeltvis eller sammen for at rumme små, mellemstore og store ledninger op til 31 mm
- Fremstillet i lys gul termoplast
- Med engelske instruktionsetiketter
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PLO23 |
| Farve | Gul |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 88.14 mm |
| Højde (metrisk) | 158.75 mm |