Få mere at vide
3-Hydroxytyrosol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327646
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30327646 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30327646 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA14253300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxytyrosol
CAS 10597-60-1
Analyt- eller komponentnavne Hydroxytyrosol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
SMIL OCCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)benzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 154.16
Mængde 50 mg
Formel vægt 154,063 g/mol