missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3’-Hydroxytyrosol 3’-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30008803
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30008803 2.5 mg 2.5mg
30012138 1 mg -
30006521 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9770302.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 425408-50-0
Molekylær formel C14H18O9
Molekylvægt (g/mol) 330.29
Synonym 2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
SMIL O([C@@H]1O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C2=CC(CCO)=CC=C2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3'-Hydroxytyrosol 3'-Glucuronide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18O9/c15-4-3-6-1-2-7(16)8(5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14-19H,3-4H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
Formel vægt 330.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.