Få mere at vide
3-hydroxytyramin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10152680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10152680 10 g Glasflaske 10g
10428850 25 g Glasflaske 25g
10454975 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10152680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.17 DKK
    465.65 DKK / 10g
    Spare 51.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-31-7
Molekylær formel C8H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 189.64
MDL nummer MFCD00012898
InChI nøgle CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzen-1,2-diol;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxytyramine hydrochloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 241°C to 243°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Mængde 10 g
Beilstein 13, I, 325
Merck Index 15, 3470
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol and hot 95% ethanol,practically insoluble in ether,chloroform,,benzene and toluene
Formel vægt 189.64
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver