Få mere at vide
(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO3/c1-13(2,3)19-12(17)16-14-5-10-4-11(6-14)8-15(18,7-10)9-14/h10-11,18H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 267.1834 |