Få mere at vide
3-Hydroxythiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488837 1 g 1g
15498837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52236.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104317-54-6
Molekylær formel C7H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 153.20
MDL nummer MFCD04973331
InChI nøgle IDIHGRWUQGTNKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxythiobenzamide, 3-hydroxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,3-hydroxy, 3-hydroxy-thiobenzamide, 3-hydroxybenzothioamide, acmc-20e42a, 3-aminothioxomethyl phenol, 3-oxidanylbenzenecarbothioamide, 3-hydroxybenzenecarbothioamide
PubChem CID 2759343
IUPAC navn 3-hydroxybenzencarbothioamid
SMIL NC(=S)C1=CC(O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxythiobenzamide
Mængde 1 g
Formel vægt 153.2
Procent renhed 97%