Få mere at vide
3-Hydroxytetrahydrofuran, 97%
Artikelnummer. 10745571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745571 5 g Glasflaske 5g
10578670 25 g Glasflaske 25g
10297103 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10745571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121940050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 453-20-3 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 453-20-3
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00005374
InChI nøgle XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-hydroxytetrahydrofuran, tetrahydrofuran-3-ol, 3-furanol, tetrahydro, tetrahydro-3-furanol, 3-hydroxyoxolane, tetrahydro-furan-3-ol, 3-hydroxytetrahydrofurane, 3-hydroxy tetrahydrofuran, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3-tetrahydrofuranol
PubChem CID 9960
IUPAC navn oxolan-3-ol
SMIL OC1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS min % 96.0
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0900g/mL
Mængde 5 g
Flammepunkt 81 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4490 til 1,451
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.09
Beilstein 17, 107
Kogepunkt 181 °C
Formel vægt 88.11
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxytetrahydrofuran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.