Få mere at vide
3-Hydroxysuberic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxysuberic Acid |
| CAS | 73141-47-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H14O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxyoctanedioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O5/c9-6(5-8(12)13)3-1-2-4-7(10)11/h6,9H,1-5H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | OC(CC(O)CCCCC(O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vægt | 190.0841 |
| Vis mere |