Få mere at vide
3-Hydroxyquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyquinoline |
| CAS | 580-18-7 |
| Molekylær formel | C9H7NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Quinolol, 3-Quinolinol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-6-8/h1-6,11H |
| SMIL | Oc1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | quinolin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0528 |