Få mere at vide
3-Hydroxyquinoline, 97+%
Artikelnummer. 10724194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10724194 1 g Glasflaske 1g
10482975 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391370010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 580-18-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 580-18-7
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00169018
InChI nøgle IQQDNMHUOLMLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyquinoline, 3-quinolinol, 3-quinolol, ccris 4328, unii-12pz582ci0, quinolin-3-o1, 3-hydroxy-quinoline, pubchem12770, 5-21-03-00224 beilstein handbook reference, ksc270k2r
PubChem CID 11376
IUPAC navn quinolin-3-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyquinoline
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 198°C to 202°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 145.16
Procent renhed 97+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.