Få mere at vide
3-Hydroxyquinoline-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyquinoline-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1261784-25-1 |
| Molekylær formel | C10 H7 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-6-4-8-7(10(13)14)2-1-3-9(8)11-5-6/h1-5,12H,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc2ncc(O)cc12 |
| IUPAC navn | 3-hydroxyquinoline-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.167 |
| Formel vægt | 189.0426 |