Få mere at vide
3-Hydroxypyruvic Acid Lithium Salt (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypyruvic Acid Lithium Salt |
| CAS | 209728-15-4 |
| Molekylær formel | C3H3LiO4.H2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-2-oxopropanoic Acid Lithium Salt (1:1), Lithium 3-Hydroxypyruvate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O4.Li/c4-1-2(5)3(6)7;/h4H,1H2,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMIL | O=C(C(O[Li])=O)CO.O |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.991802 |