Få mere at vide
3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 86070-82-8 |
| Molekylær formel | C4H10ClNO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Pyrrolidinol, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Pyrrolidinol, hydrochloride (9CI), 3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3-Pyrrolidinol hydrochloride, Pyrrolidin-3-ol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H |
| SMIL | Cl.OC1CCNC1 |
| IUPAC navn | pyrrolidin-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.58 |
| Formel vægt | 123.0451 |