Få mere at vide
(± )-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492409
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492409 5 g 5g
15402419 25 g 25g
15412419 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64975.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86070-82-8 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86070-82-8
Molekylær formel C4H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 123.58
MDL nummer MFCD03001754
InChI nøgle QPMSJEFZULFYTB-UHFFFAOYNA-N
Synonym pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3-pyrrolidinol hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidine hcl, 3-pyrrolidinol hcl, 3-pyrrolidinol, hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine hcl, 3-pyrrolidinol hci, hydroxypyrrolidine hcl
PubChem CID 2769408
IUPAC navn pyrrolidin-3-ol;hydrochlorid
SMIL Cl.OC1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Mængde 5 g
Beilstein 7029051
Formel vægt 123.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof