Få mere at vide
3-Hydroxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypyridine |
| CAS | 109-00-2 |
| Molekylær formel | C5 H5 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridinol, 3(2H)-Pyridinone, 3-Hydroxypyridine, 3-Pyridol, 3-Pyridyl alcohol, NSC 18470, m-Hydroxypyridine, β-Hydroxypyridine, β-Pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H |
| SMIL | Oc1cccnc1 |
| IUPAC navn | pyridin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.1 |
| Formel vægt | 95.0371 |