Få mere at vide
3-Hydroxypyridine, Mikromol™
Artikelnummer. 17981686
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981686 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981686 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0429.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Hydroxypyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypyridine
CAS 109-00-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Hydroxypyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H5 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Hydroxypyridine, 3-Pyridol, 3-Pyridyl alcohol, NSC 18470, m-Hydroxypyridine, β-Hydroxypyridine, β-Pyridinone
InChI formel InChI=1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
SMIL Oc1cccnc1
IUPAC navn pyridin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 95.1
Mængde 25 mg
Formel vægt 95.0371 g/mol