Få mere at vide
3-Hydroxypyridine-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypyridine-D5 |
| CAS | 2733539-08-5 |
| Molekylær formel | C5 D5 N O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 3-Pyridin-2,4,5,6-d4-ol-d, 3-Hydroxypyridine-d5, 3-Hydroxypyridine-O,2,4,5,6-d5, 3-Hydroxypyridine-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7 H/i1D,2 D,3 D,4 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])nc([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-deuteriooxypyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.1301 |
| Formel vægt | 100.0685 g/mol |
| Vis mere |