Få mere at vide
3-Hydroxypyridine, 98%
Artikelnummer. 11441628
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441628 50 g 50g
11309479 100 g 100g
11319479 500 g 500g
11431628 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11441628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13910.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-00-2 | C5H5NO | 95.101 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-00-2
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.101
MDL nummer MFCD00006378
InChI nøgle GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
PubChem CID 7971
IUPAC navn pyridin-3-ol
SMIL C1=CC(=CN=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypyridine
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Kogepunkt 180°C (22 mmHg)
Flammepunkt 173°C (343°F)
Mængde 50 g
Beilstein 105699
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 95.1
Procent renhed 98%