Få mere at vide
3-Hydroxypyridine, 98%
Artikelnummer. 10637082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637082 500 g Plastflaske 500g
10122920 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637082 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121855000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-00-2 | C5H5NO | 95.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-00-2
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.1
MDL nummer MFCD00006378
InChI nøgle GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
PubChem CID 7971
IUPAC navn pyridin-3-ol
SMIL C1=CC(=CN=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 123.0°C to 130.0°C
Farve Beige til Brun
Kogepunkt 180.0°C (22.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 21, 46
Fieser 01,486
Opløselighedsinformation Solubility in water: 33g/L water (20°C).
Formel vægt 95.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.