Få mere at vide
3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. p-7054997
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15440179
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63465.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10128-71-9 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Hydroxyisonicotinsyre anvendes til fremstilling af chelateringsmidler til jern og aluminium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Hydroxyisonicotinsyre anvendes til
fremstilling af chelateringsmidler til jern og aluminium.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10128-71-9
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00234165
InChI nøgle JEHGATQUCUYHJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyisonicotinic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy pyridine-4-carboxylic acid, 3-hydroxyisonicontinic acid, pubchem16741, acmc-1bs5o, 3-hydroxy-isonicotinic acid
PubChem CID 459503
IUPAC navn 3-hydroxypyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=CC(=C1C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
Mængde 1 g
Beilstein 383677
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof