Få mere at vide
3-Hydroxypyridin-4-carboxylsyre, 98%
Beskrivelse
3-Hydroxyisonicotinsyre anvendes til fremstilling af chelateringsmidler til jern og aluminium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
fremstilling af chelateringsmidler til jern og aluminium.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 383677 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 139.11 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |