Få mere at vide
3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 15440179
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440179 1 g 1g
15450179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63465.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10128-71-9 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Hydroxyisonicotinsyre anvendes til fremstilling af chelateringsmidler til jern og aluminium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Hydroxyisonicotinsyre anvendes til
fremstilling af chelateringsmidler til jern og aluminium.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10128-71-9
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00234165
InChI nøgle JEHGATQUCUYHJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyisonicotinic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy pyridine-4-carboxylic acid, 3-hydroxyisonicontinic acid, pubchem16741, acmc-1bs5o, 3-hydroxy-isonicotinic acid
PubChem CID 459503
IUPAC navn 3-hydroxypyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=CC(=C1C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
Mængde 1 g
Beilstein 383677
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof