Få mere at vide
3-Hydroxypyridine-4-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypyridine-4-carboxaldehyde |
| CAS | 1849-54-3 |
| Molekylær formel | C6 H5 N O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-4-5-1-2-7-3-6(5)9/h1-4,9H |
| SMIL | Oc1cnccc1C=O |
| IUPAC navn | 3-hydroxypyridine-4-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.109 |
| Formel vægt | 123.032 |