Få mere at vide
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11361927
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361927 1 g 1g
11371927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07489.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-24-8 | C6H4NO3 | 138.10 g/mol
3-Hydroxypyridin-2-carboxylsyre anvendes som en matrix for nukleotider i MALDI-massespektrometrianalyser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxypyridin-2-carboxylsyre bruges som en matrix for nukleotider i MALDI-massespektrometrianalyser.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,25 g
i 10 ml).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-24-8
Molekylær formel C6H4NO3
Molekylvægt (g/mol) 138.10
MDL nummer MFCD00006294
InChI nøgle BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-hydroxypicolinic acid, 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxypicolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hpa, pyridinecarboxylic acid, hydroxy, 3-hydroxypicolinate, 3-hydroxypyridine-2-carboxylate, hydroxypicolinic acid
PubChem CID 13401
ChEBI CHEBI:64342
IUPAC navn 3-hydroxypyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC1=CC=CN=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽214°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 118954
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.25g in 10ml).
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%