Få mere at vide
3-Hydroxypyrazin-2-carboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397639
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397639 5 g 5g
15453817 250 mg 250mg
11387639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28250.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 55321-99-8 | C5H5N3O2 | 139.114 g/mol
Bortset fra den biologiske betydning af pyridin-2-carboxamid (picolinamid, pia) såvel som af dets derivater såsom 3-hydroxypyridin-2-carboxamid (3-OHpia), har de som ligander fundet deres omfattende anvendelse i koordinationskemi i krystalteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ud over den
biologiske betydning af pyridin-2-carboxamid (picolinamid, pia) såvel som af dets derivater såsom 3-hydroxypyridin-2-carboxamid (3-OHpia), har de som ligander fundet deres omfattende anvendelse i koordinationskemi i krystalteknik.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55321-99-8
Molekylær formel C5H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.114
MDL nummer MFCD00233977
InChI nøgle SZPBAPFUXAADQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypyrazine-2-carboxamide, 3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide, pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, pyrazine-2-carboxamide, 3-hydroxy, 3-hydroxypyrazine-2-carboxamine, 3-oxo-4h-pyrazine-2-carboxamide, t6mv dnj cvz wln, d09vhw, d0s5ry
PubChem CID 294642
IUPAC navn 2-oxo-lH-pyrazin-3-carboxamid
SMIL C1=CN=C(C(=O)N1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Smeltepunkt ∽270 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Formel vægt 139.12
Procent renhed 98%