Få mere at vide
3'-Hydroxypuerarin, TRC
Artikelnummer. 30180008
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180008 1 mg
30180117 10 mg
30179817 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180008 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9540451MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117060-54-5
Molekylær formel C21 H20 O10
Molekylvægt (g/mol) 432.38
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-7-hydroxy-, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3'-Hydroxypuerarin, 8-C-Glucosyl-7,3',4'-trihydroxyisoflavone, NPI 031H, PG 1
IUPAC navn 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)c(O)c4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Hydroxypuerarin
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O10/c22-6-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)15-12(24)4-2-9-16(26)10(7-30-20(9)15)8-1-3-11(23)13(25)5-8/h1-5,7,14,17-19,21-25,27-29H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Formel vægt 432.1056