Få mere at vide
3-Hydroxypropionitrile, TRC
Artikelnummer. 30394512
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30394512 100 g
1 options
Artikelnummer. 30394512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH951000100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypropionitrile
CAS 109-78-4
Molekylær formel C3H5NO
Mængde 100 g
Synonym 2-Cyanoethyl Alcohol, 2-Hydroxycyanoethane, 2-Hydroxyethyl Cyanide, Ethylene Cyanohydrin, Glycol Canohydrin, NSC 2598, 2-Cyanoethanol
InChI formel InChI=1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
SMIL OCCC#N
IUPAC navn 3-hydroxypropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 71.08
Formel vægt 71.0371