missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxypropionic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30005367
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005367 10 g
30003357 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95248010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6487-38-3
Molekylær formel C3H5NaO3
Molekylvægt (g/mol) 112.06
Synonym Propanoic acid, 3-hydroxy-, sodium salt (1:1), Hydracrylic acid, sodium salt (6CI,8CI), Propanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Sodium β-hydroxypropionate, Sodium 3-hydroxypropanoate, 3-Hydroxypropanoic acid sodium salt, 2-Deoxyglyceric acid sodium salt, 3-Hydroxypropionic acid sodium salt, Ethylenelactic acid sodium salt, β-Hydroxypropionic acid sodium salt, β-Lactic acid sodium salt
IUPAC navn sodium;3-hydroxypropanoate
SMIL [Na+].OCCC(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypropionic Acid Sodium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c4-2-1-3(5)6;/h4H,1-2H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vægt 112.0136
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.