Få mere at vide
3-Hydroxypropionic Acid, in aq solution (with varying amounts of 3,3'-Oxydipropanoic Acid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypropanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6) |
| Formel vægt | 90.0317 |