Få mere at vide
3-Hydroxypropionamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypropionamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c4-3(6)1-2-5/h5H,1-2H2,(H2,4,6) |
| Formel vægt | 89.0477 |