Få mere at vide
3-Hydroxypromazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypromazine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)10-5-11-19-14-6-3-4-7-16(14)21-17-12-13(20)8-9-15(17)19/h3-4,6-9,12,20H,5,10-11H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 300.1296 |