Få mere at vide
3-Hydroxypiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxypiperidine |
| CAS | 6859-99-0 |
| Molekylær formel | C5H11NO |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (±)-3-Piperidinol, (R,S)-3-Hydroxypiperidine, (±)-3-Hydroxypiperidine, 3-Hydroxyhexahydropyridine, NSC 62082 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h5-7H,1-4H2 |
| SMIL | OC1CCCNC1 |
| IUPAC navn | piperidin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.15 |
| Formel vægt | 101.0841 |