Få mere at vide
3-Hydroxypiperidine, 98+%
Artikelnummer. 11344564
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344564 50 g 50g
11324564 2 g 2g
11334564 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01333.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6859-99-0 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6859-99-0
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00014591
InChI nøgle BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypiperidine, 3-piperidinol, 3-hydroxypiperadine, 3-hydroxy piperidine, +/--3-hydroxypiperidine, racemic-3r-piperidin-3-ol, 3-s-hydroxypiperidine, piperidine-3-ol, ppiperidin-3-ol, 3-hydroxy-piperdine
PubChem CID 23293
IUPAC navn piperidin-3-ol
SMIL C1CC(CNC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypiperidine
Smeltepunkt 56°C to 60°C
pH 11,5 til 11,7
Kogepunkt 67°C to 69°C (2 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Amine-like
Mængde 50 g
FN nummer UN3263
Beilstein 102696
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Formel vægt 101.15
Procent renhed ≥98%