Få mere at vide
3-Hydroxypicolinsyre, TRC
Artikelnummer. 30397386
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30397386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30397386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH951283100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypicolinic acid
CAS 874-24-8
Molekylær formel C6H5NO3
Mængde 100 mg
Synonym 3-Hydroxypyridine-2-Carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ncccc1O
IUPAC navn 3-hydroxypyridin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Formel vægt 139.0269