Få mere at vide
3-Hydroxypicolinic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483459
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16483459 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16483459 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0030
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypicolinic acid
CAS 874-24-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H5NO3
Mængde 1 g
Synonym Picolinic acid, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI) 2-Carboxy-3-hydroxypyridine
Opløselighedsinformation DMSO : 65 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NC=CC=C1O)O
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Formel vægt 139.11
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism