Få mere at vide
3-Hydroxypicolinsyre, 98%
Artikelnummer. 10672213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672213 25 g Glasflaske 25g
10480891 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241050250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 874-24-8 | C6H4NO3 | 138,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-24-8
Molekylær formel C6H4NO3
Molekylvægt (g/mol) 138.10
MDL nummer MFCD00006294
InChI nøgle BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-hydroxypicolinic acid, 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxypicolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hpa, pyridinecarboxylic acid, hydroxy, 3-hydroxypicolinate, 3-hydroxypyridine-2-carboxylate, hydroxypicolinic acid
PubChem CID 13401
ChEBI CHEBI:64342
SMIL OC1=CC=CN=C1C([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypicolinic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 208 °C til 212 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22, V,5, 87
IUPAC navn 3-hydroxypyridin-2-carboxylsyre
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxypicolinic acid
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.