Få mere at vide
3-Hydroxypicolinsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10480891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10480891 5 g Glasflaske 5g
10672213 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241050050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-24-8 | C6H4NO3 | 138.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-24-8
Molekylær formel C6H4NO3
Molekylvægt (g/mol) 138.10
MDL nummer MFCD00006294
InChI nøgle BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-hydroxypicolinic acid, 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxypicolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hpa, pyridinecarboxylic acid, hydroxy, 3-hydroxypicolinate, 3-hydroxypyridine-2-carboxylate, hydroxypicolinic acid
PubChem CID 13401
ChEBI CHEBI:64342
SMIL OC1=CC=CN=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxypicolinic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 208°C to 212°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 22, V,5, 87
IUPAC navn 3-hydroxypyridin-2-carboxylat
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxypicolinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.