Få mere at vide
3-Hydroxyphthalsyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30405018
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30405018 2.5 g 2.5g
30408612 5 g -
30405904 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9512702.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37418-88-5
Molekylær formel C8H4O4
Molekylvægt (g/mol) 164.11
Synonym 3-Hydroxyphthalic Acid Anhydride, 4-Hydroxy-1,3-isobenzofurandione, 4-Hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, NSC 80858
IUPAC navn 4-hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione
SMIL Oc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyphthalic Anhydride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H4O4/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3,9H
Formel vægt 164.011