Få mere at vide
3-Hydroxyphthalic anhydride, 97%
Artikelnummer. 10254544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10254544 5 g Glass bottle 5g
10400924 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394350050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37418-88-5 | C8H4O4 | 164.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37418-88-5
Molekylær formel C8H4O4
Molekylvægt (g/mol) 164.12
MDL nummer MFCD00011557
InChI nøgle CCTOEAMRIIXGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphthalic anhydride, 4-hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, 3-hydroxyphthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4-hydroxy, 4-hydroxy-isobenzofuran-1,3-dione, phthalic anhydride, 3-hydroxy, 4-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione,4-hydroxy, 3-hydroxyphthalicanhydride, 3-hydroxyphthalic anhydride treated .beta.-lactoglobulin from bovine whey
PubChem CID 96580
IUPAC navn 4-hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyphthalic anhydride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 199°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 164.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxyphthalic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.