Få mere at vide
3-Hydroxyphenyltrimethylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30404099
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404099 10 g
30395740 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30404099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95125510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2498-27-3
Molekylær formel C9H14INO
Molekylvægt (g/mol) 279.12
Synonym 3-Hydroxy-N,N,N-trimethylbenzenaminium Iodide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium Iodide, 3-(Trimethylammonio)phenol Iodide, Trimethyl(3-hydroxyphenyl)ammonium Iodide, m-(Dimethylamino)phenol Methiodide, m-Hydroxy-N-trimethylanilinium Iodide, m-Hydroxytrimethylanilinium Iodide
IUPAC navn (3-hydroxyphenyl)-trimethylazanium; Jodid
SMIL C[N+](C)(C)C1=CC(=CC=C1)O.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyphenyltrimethylammonium Iodide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H13NO.HI/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H
Formel vægt 279.012