Få mere at vide
3-Hydroxyphenylthioacetmorpholide, TRC
Artikelnummer. 30406336
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30406336 5 g
1 options
Artikelnummer. 30406336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9509105G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyphenylthioacetmorpholide
CAS 500284-27-5
Molekylær formel C12 H15 N O2 S
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H15NO2S/c14-11-3-1-2-10(8-11)9-12(16)13-4-6-15-7-5-13/h1-3,8,14H,4-7,9H2
SMIL Oc1cccc(CC(=S)N2CCOCC2)c1
IUPAC navn 2-(3-hydroxyphenyl)-1-morpholin-4-ylethanethione
Molekylvægt (g/mol) 237.32
Formel vægt 237.0823