Få mere at vide
3-Hydroxyphenylthioacetmorpholide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyphenylthioacetmorpholide |
| CAS | 500284-27-5 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O2 S |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2S/c14-11-3-1-2-10(8-11)9-12(16)13-4-6-15-7-5-13/h1-3,8,14H,4-7,9H2 |
| SMIL | Oc1cccc(CC(=S)N2CCOCC2)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-hydroxyphenyl)-1-morpholin-4-ylethanethione |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.32 |
| Formel vægt | 237.0823 |