Få mere at vide
3-hydroxyphenylacetylen, 97%
Artikelnummer. 11352467
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352467 5 g 5g
11342467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11523.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 10401-11-3 | C8H6O | 118,14 g/mol
3-Hydroxyphenylacetylen bruges som en fluorogen og chromogen sonde til bakterielle enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Hydroxyphenylacetylen bruges som en fluorogen og kromogen sonde
til bakterielle enzymer.
Opløselighed
Blandbar med dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10401-11-3
Molekylær formel C8H6O
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00078347
InChI nøgle AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
PubChem CID 139144
IUPAC navn 3-ethynylphenol
SMIL OC1=CC=CC(=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyphenylacetylene
Tæthed 1.09
Kogepunkt 231 °C
Brydningsindeks 1.587
Mængde 5 g
Beilstein 2076613
Opløselighedsinformation Blandet med dimethylformamid.
Formel vægt 118.14
Procent renhed 97%