Få mere at vide
3-hydroxyphenylacetylen, 95+%
Artikelnummer. 10390284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10390284 1 g Glasflaske 1g
10186663 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10390284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392410010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 10401-11-3 | C8H6O | 118,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10401-11-3
Molekylær formel C8H6O
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00078347
InChI nøgle AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
PubChem CID 139144
IUPAC navn 3-ethynylphenol
SMIL OC1=CC=CC(=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyphenylacetylene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.8030g/mL
Flammepunkt 103 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4C∽CH
Brydningsindeks 1,5840 til 1,5880 (20 °C, 589 nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.803
Formel vægt 118.13
Procent renhed 95+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxyphenylacetylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.