Få mere at vide
3-hydroxyphenyleddiksyre, TRC
Artikelnummer. 30004163
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30004163 5 g
1 options
Artikelnummer. 30004163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9490705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 621-37-4
Molekylær formel C8 H8 O3
Mængde 5 g
Synonym Benzeneacetic acid, 3-hydroxy-, Acetic acid, (m-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzeneacetic acid, (3-Hydroxyphenyl)acetic acid, (m-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 3'-Hydroxyphenylacetic acid, NSC 14360
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)Cc1cccc(O)c1
IUPAC navn 2-(3-hydroxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473