Få mere at vide
3-Hydroxyphenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11485587
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485587 25 g 25g
11465587 1 g 1g
11475587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23563.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 621-37-4 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-37-4
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00004337
InChI nøgle FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
PubChem CID 12122
ChEBI CHEBI:17445
IUPAC navn 2-(3-hydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 128 °C til 132 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2086506
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%