Få mere at vide
3-Hydroxyphenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 11475587
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11475587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23563.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 621-37-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-37-4
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00004337
InChI nøgle FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
PubChem CID 12122
ChEBI CHEBI:17445
IUPAC navn 2-(3-hydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 128°C to 132°C
Mængde 5 g
Beilstein 2086506
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%