Få mere at vide
3-Hydroxyphenyleddikesyre, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyphenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 128°C to 132°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2086506 |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 99% |