Få mere at vide
3-Hydroxyoleylcarnitine (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyoleylcarnitine (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)19-25(30)31-23(20-24(28)29)21-26(2,3)4/h12-13,22-23,27H,5-11,14-21H2,1-4H3/b13-12-/t22?,23-/m1/s1 |
| Formel vægt | 441.3454 |